¿Quiere conectarse de nuevo?
Chemical resistant gloves, Showa CHM
Proveedor: Showa
Chem Master®
The unsupported neoprene over natural rubber gloves are resistant to acids, alcohols, oils, caustics, animal fats and petroleum based solvents.
  • 100% cotton flock lining absorbs perspiration
  • Excellent tear, puncture and abrasion resistance
  • Impermeable for working in damp or greasy environments
  • Surface provides good grip and wet substances can be repelled
  • Wrist well protected
  • Low-soil colour
Ideal for use in the chemical, automotive and metal industry.
Certificaciones: EN 374-2/3, EN 388 (2021); Cat. III
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Glove size Color Longitud Grosor Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
S negro/azul 305 mm 0,66 mm 12 PAIR 112-3270
M negro/azul 305 mm 0,66 mm 12 PAIR 112-3271
L negro/azul 305 mm 0,66 mm 12 PAIR 112-3272
XL negro/azul 305 mm 0,66 mm 12 PAIR 112-3273
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Ambidiestro/Específico para cada mano Específico para cada mano
Desechable / Reutilizable Reutilizable
Acabado Tractor tread
Tipo de puño Puño con reborde
Normativa EN EN 374-2/3, EN 388 (2021)
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR