Dedales, de nitrilo, LNR
Proveedor: North by Honeywell
112-1154EA 92.6 EUR
112-1154
Dedales, de nitrilo, LNR
Protectores de dedos Protectores para dedos de nitrilo
Dedales hechos de nitrilo cómodo y elástico con propiedades antiestáticas. Ideal para aplicaciones de salas limpias, industrias farmacéuticas y ensamblaje electrónico.
  • Sin polvo, acabado liso
  • Bajo recuento de partículas, lo que evita posibles descargas estáticas en diversas aplicaciones
  • Muy bajo nivel de extraíbles, lo que reduce la contaminación por iones reactivos
  • Excelente sensibilidad táctil y grosor uniforme
Longitud: 67 mm
Grosor: 0,076 mm
Color: Translúcido
Certificaciones: AQL 2,5; Cat. I