Conos de sedimentación Imhoff, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
532-0101EA 46.7 EUR
532-0101
Conos de sedimentación Imhoff, Nalgene®
Embudos Conos de sedimentación
PC con tapón de PP autoclavable.
  • Transpatente como el vidrio
  • Tapón de rosca que facilita el vaciado
  • Cierre a prueba de fugas, diseño del cierro que permite al usuario leer las graduaciones hasta cero
Graduation: 0 to 1 ml/0,1; 1 to 10 ml/0,5; 10 to 20 ml/1; 20 to 40 ml/2; 40 to 100 ml/10; 100 to 500/50; 500 to 1000 ml/100.