Embudo para polvos
Proveedor: Kartell
221-1534EA 4.6 EUR
221-1534 221-1533 221-1535 KART166_U 221-1532 221-1531
Embudo para polvos
Embudos Embudos para polvos
PP, traslúcido.
  • Estrías internas para acelerar el proceso de filtrado
  • Las estrías externas evitan la formación de burbujas de aire
  • Muy buena resistencia química, autoclavable
Para el transvase de materiales en polvo. También adecuado para líquidos. Con estrías internas y externas. Ángulo de apertura 60°.