Esta buscando: Embudos
Los embudos facilitan la transferencia de líquidos o polvos a contenedores. Normalmente tienen una boca ancha que hace pasar las substancias a través de un cuello estrecho previniendo de posibles salpicaduras y manteniendo la zona de trabajo limpia. Los embudos estan disponibles en varios estilos especiales para diferentes aplicaciones en el laboratorio. Muchos estilos son compatibles con papel de filtro para filtración. Gracias a esta habilidad de canalizar cualquier material líquido o de polvo, los embudos son esenciales en cualquier prácticamente cualquier entorno.
Los embudos facilitan la transferencia de líquidos o polvos a contenedores. Normalmente tienen una boca ancha que hace pasar las substancias a través de un cuello estrecho previniendo de posibles salpicaduras y manteniendo la zona de trabajo limpia. Los embudos estan disponibles en varios estilos especiales para diferentes aplicaciones en el laboratorio. Muchos estilos son compatibles con papel de filtro para filtración. Gracias a esta habilidad de canalizar cualquier material líquido o de polvo, los embudos son esenciales en cualquier prácticamente cualquier entorno.
296  results were found
SearchResultCount:"296"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Vidrio de borosilicato 3.3, con tapón de NS-PE.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Vidrio de borosilicato 3.3, con tapón de NS-PE.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Borosilicate 3.3 glass.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Borosilicate 3.3 glass.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: PP, translúcidos.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Borosilicate 3.3 glass.
Promoción
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Vidrio de borosilicato 3.3.
Numero del catalogo: (720-1999)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Cámara de plástico de un solo uso utilizada en la citocentrifugación de muestras de orina, ginecológicas y no ginecológicas, también diseñada para rea...
UOM: 1 * 600 UN
Proveedor: Sartorius
Descripción: PC, esterilizables en autoclave.
Proveedor: KARTELL
Descripción: 60° angle, autoclavable funnels. Large bore avoids bridging of powders during transfer. Ribbed outside to avoid pressure lock. Can be used with liquid...
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción: Vidrio borosilicato, DURAN®, transparente, y con llave de PTFE.
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción: Vidrio borosilicato, DURAN®, transparente, con llave de PTFE.
Proveedor: S.C.A.T.
Descripción: Embudos de seguridad con tapa abatible, tamiz y lanza de seguridad.
Proveedor: DWK Life Sciences
Descripción: Vidrio borosilicato 3.3, DURAN®, transparente.
Numero del catalogo: (516-8929)
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descripción: Acero inoxidable, esterilizable en autoclave.
UOM: 1 * 1 UN
New Product
Proveedor: Simport Scientific
Descripción: These funnels will snap quickly in place, allowing the pad to align correctly with the sample tunnel. They are made with a compression ring around the...
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 296
no targeter for Bottom