Pinzas para cubreobjetos
Proveedor: Usbeck
232-0111EA 3.5 EUR
232-0111
Pinzas para cubreobjetos
Pinzas
En acero, chapada en níquel.
  • De fácil uso, simple y seguro
  • Útil también para otros utensilios de laboratorio como membranas filtrantes
  • Limpiado facil y rápido