Forceps for cover glasses
Proveedor: Bochem
232-1915EA 9.4 EUR
232-1915
Forceps for cover glasses
Pinzas
Acero inoxidable. Extremos curvos autotensores.
  • De fácil uso, simple y seguro
  • Útil también para otros utensilios de laboratorio como membranas filtrantes
  • Limpiado facil y rápido