Pinzas para filtros de membrana
Proveedor: Pall Laboratory
232-0142EA 158 EUR
232-0142 514-4149
Pinzas para filtros de membrana
Pinzas
Acero inoxidable. Con agarres para dedos de polipropileno y puntas anchas y planas. Idóneas para manipular filtros de membrana y otros discos de filtro.
  • Resistentes a la corrosión
  • Muy buena resistencia térmica, autoclavable