Caudalímetros
Proveedor: Kartell
229-0577EA 31.2 EUR
229-0577
Caudalímetros
Indicadores de flujo
This flow indicator made from styrene-acrylonitrile (SAN) provides a clear optical indicator of flow, as the speed of rotation of the paddle wheel is proportional to the flow rate.
  • Para fluidos con un flujo de al menos 5 ml/s
  • Flujo máximo de 95 ml/s con una presión máxima de 2 bar
Precaución: No apto para fluidos corrosivos ni para temperatures superiores a 85 °C.