Frascos acc. a Kjeldahl, cuello estrecho, con borde acampanado, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
214-4105EA 28.2 EUR
214-4105 214-4125 214-4115 214-4120 214-4110 214-4122
Frascos acc. a Kjeldahl, cuello estrecho, con borde acampanado, DURAN®
Matraces Matraces Kjeldahl
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® incoloro.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Mínima dilatación térmica, que proporciona alta resistencia a cambios de temperatura
Con indicación impresa de contenido y área de etiquetado blanco.
Certificaciones: DIN 12360