Matraces de fondo redondo con tres bocas y juntas esmeriladas estándar
Proveedor: Lenz
LENZ03304249EA 67.4 EUR
LENZ03304249 271-1531 271-1532 271-1533 271-1534 271-1535 LENZ03305476 201-1530 201-1528 201-1529 201-1524 201-1525 LENZ03304270 201-1527 201-1184 201-1185 LENZ03304437 201-1047 201-1048 271-1526 201-1521 201-1522 201-0335 271-1528 LENZ03304176 271-1529 201-1186 LENZ03304237 201-1187 201-1188 LENZ03304179 201-1046 201-1189 LENZ03305494 201-0523 LENZ03304185
Matraces de fondo redondo con tres bocas y juntas esmeriladas estándar
Matraces Matraces de fondo redondo
Vidrio borosilicato DURAN®, transparente y con dos cuellos laterales paralelos.
  • Muy buena resistencia química
  • Elevada resistencia a la temperatura
  • Mínima expansión térmica, lo que proporciona una alta resistencia a los cambios de temperatura
Cuello central y dos cuellos laterales paralelos. Zona de etiquetado blanca y mate.