Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Proveedor: SciLabware
Quickfit®
201-8444EA 145 EUR
201-8444 201-8037 201-8036 201-8443 201-8432 201-8441 214-0048 201-8034 201-8430 BIBBFF2L/5S BIBBFF2L/4S 201-8439 201-8449 201-8448 201-8437 201-8447 201-8436 BIBBFF150/4S BIBBFF500/5S BIBBFF150/2S 214-0417 BIBBFF1L/5S
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Matraces Matraces de fondo plano
PYREX®, borosilicate glass, clear, with short neck.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Mínima dilatación térmica, que proporciona alta resistencia a cambios de temperatura
Flat base allows use with hotplates. Labelling area.