PC transparente, con tapa de rosca blanca de PP, agitador de PTEF y mezclador de PP/TFE.
- Resiste temperaturas de -135 hasta +135 °C, autoclavable
- Mayor estabilidad mecánica, resistente a roturas
- Transparente, con graduación
Especialmente diseñado para la mezcla completa a poca velocidad y con poco esfuerzo cortante. Fermentador de 1 litro, ligero y resistente. Se puede montar sobre agitadores magnéticos para aplicaciones de volumen pequeño . Con dos varillas de agitación magnéticas, una pequeña (para bacterias) y una grande (para células madre). Dos aperturas laterales que facilitan la toma de muestras. La altura del agitador es regulable.
Capacidad para el rebose: 2,2 l
Tamaño de cierre (superior): 63 mm
Tamaño de cierre (lateral): 38 - 430
Altura total: 266 mm
Diámetro externo: 137 mm
Anchura máxima (incluyendo puertos): 190 mm