Frascos de cultivo con puertos, con o sin mezclador BioTech, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
734-5055EA 409 EUR
734-5055
Frascos de cultivo con puertos, con o sin mezclador BioTech, Nalgene®
Matraces Frascos de cultivo
Frasco de cultivo de policarbonato (PC) con cierres blancos de polipropileno (PP).
  • Resistencia térmica de entre -135 y +135 °C y esterilizable en autoclave
  • Irrompible, con alta fuerza mecánica
  • Capacidad para el rebose: 15 l
  • Diámetro de cierre (superior): 100 mm
  • Tamaño de cierre (lateral): 38 - 430
  • Altura total: 429 mm
  • Diámetro externo: 289 mm
Ligero y resistente a roturas. Presenta 4 bocas. Graduado en incrementos de 0,5 l desde 3 hasta 12 l. Fabricado a partir de resinas de grado alimentario conformes con los requisitos de USP, de clase VI. No citotóxico.
Frascos de cultivo con mezclador BioTech
El sistema de frasco de cultivo con mezclador BioTech consta de un frasco de cultivo de 12 l con puertos (como se describe anteriormente), un mezclador BioTech con control superior de 1/8 HP y un conjunto inferior compuesto por un eje de 340 mm con un rotor de polipropileno (PP) de vidrio de flujo axial de 100 mm de largo y un deflector de polipropileno (PP) de 63,5 mm de ancho. El mezclador BioTech proporciona una velocidad variable, un control de la velocidad y la duración programable, rotación en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario a éstas y está diseñado específicamente para obtener la máxima eficiencia con los componentes del sistema. El frasco y el conjunto inferior son esterilizables en autoclave.