Matraces de cultivo Fernbach, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
710-4100EA 94.9 EUR
710-4100
Matraces de cultivo Fernbach, Nalgene®
Matraces Frascos de cultivo
De PC, transparentes.
  • Resiste temperaturas de -135 hasta +135 °C, autoclavable
  • Mayor estabilidad mecánica, resistente a roturas.
  • Buena resistencia química, sin embargo no es apto para disolventes, ácidos fuertes o soluciones alcalinas
Proporcionan una gran superficie de líquido necesaria para el cultivo de microorganismos en medios nutritivos líquidos. Permiten un crecimiento más rápido gracias a una mejor ventilación.