Esta buscando: Frascos de cultivo
28  results were found
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: DWK Life Sciences
Descripción: Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® incoloro.
Numero del catalogo: (391-0340)
Proveedor: DWK Life Sciences
Descripción: DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: DWK Life Sciences
Descripción: Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® transparente.
Proveedor: DWK Life Sciences
Descripción: DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
Numero del catalogo: (391-0370)
Proveedor: DWK Life Sciences
Descripción: This penicillin flask is made from clear DURAN® borosilicate glass 3.3.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (391-0310)
Proveedor: DWK Life Sciences
Descripción: DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (734-5057)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: PC transparente, con tapa de rosca blanca de PP, agitador de PTEF y mezclador de PP/TFE.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: DWK Life Sciences
Descripción: These baffled culture shake flasks are designed for use with rotary and reciprocating shakers where baffle indents provide greater turbulence to impro...
Numero del catalogo: (710-4100)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: De PC, transparentes.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (734-5055)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: Recipientes de, Frascos con puertos, capacidad de trabajo: 12 litros, sin agitador BioTech, PC, Capacidad: 12 l
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Bohlender
Descripción: Culture bottles, made of borosilicate glass, suitable for both low and high speed (maximum 1000 rpm) stirrers for gentle mixing of cell cultures.
Numero del catalogo: (734-0880)
Proveedor: Cole-Parmer
Descripción: Culture flasks, borosilicate glass, siliconised, for use with the MCS platform biological stirrers, ideal for suspension cell culturing with reduced c...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descripción: Culture flasks, made of borosilicate glass, Erlenmeyer shape, designed for orbital shakers.
Proveedor: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descripción: Culture flask, made of borosilicate glass, Erlenmeyer shape, with straight neck for metal caps.
Proveedor: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descripción: Culture flask, made of borosilicate glass, Erlenmeyer form, designed for orbital shakers.
Proveedor: DWK Life Sciences
Descripción: These culture shake flasks are made of 33 low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E-438 Type I, Class A requirements.
Promoción
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom