Matraces Erlenmeyer, cuello estrecho con reborde, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
214-7106EA 75.9 EUR
214-7106 214-7123 214-7122 214-7105 214-7103 214-7102
Matraces Erlenmeyer, cuello estrecho con reborde, Nalgene®
Matraces Matraces Erlenmeyer
PPCO translúcido o PC transparente.
  • Al contrario que los frascos de cristal, se pueden utilizar con agitadores de manera segura
  • Autoclavables. La esterilización repetida en autoclave de los frascos de PC podría dañar su resistencia mecánica
  • Superficies lisas, lo que facilita y agiliza la limpieza
Matraces fabricados con PPCO, graduados adecuados para el uso general en laboratorio. El nivel de líquido contenido se puede leer con facilidad. Los frascos hechos con PC están diseñados especialmente para la preparación de medios de cultivo. El nivel del líquido se lee con facilidad y precisión.