¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Esta buscando:
Duchas
30  results were found
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/53/18709653.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"30"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (118-0280)
Proveedor:  KUNSTSTOFF GMBH GRONTZKI UND W
Descripción:   Las duchas de seguridad corporales deben comprobarse una vez al mes para garantizar su correcto funcionamiento y su velocidad de flujo de 30 l/m ...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  asecos
Descripción:   These eye showers feature a handle made of fibre glass reinforced polyamide, shower heads covered with rubber protection, leak-tested lids and dust ca...
Numero del catalogo: (BROE17550009)
Proveedor:  BROEN-LAB
Descripción:   Reliable and efficient eye shower in case of emergency.
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (118-0413)
Proveedor:  BROEN-LAB
Descripción:   Body shower with self-draining head and pull rod. In brass with chemical resistant polycoating.
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  BROEN-LAB
Descripción:   Eye showers for table-mounting. With one or two 45° shower heads.
Proveedor:  BROEN-LAB
Descripción:   Body shower for exposed pipework with self-draining head and pull rod. In brass with chemical resistant polycoating.
Proveedor:  BROEN-LAB
Descripción:   Body shower for ceiling mounting with self-draining head and pull rod.
Numero del catalogo: (118-0404)
Proveedor:  BROEN-LAB
Descripción:   This thermostatic mixing valve is designed for delivering tepid water (20 - 25 °C) for emergency body showers.
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 30
  1  2  3  4  Siguiente