¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
    • En Stock (33)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Estaciones de lavado de ojos
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/13/18945213.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"42"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Descripción:   Solución de cloruro sódico (0,9%) estéril en botella de lavado ocular con copa ocular y tapa antipolvo. Ayuda a evitar que cuerpos extraños (como asti...
Proveedor:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Descripción:   Solución de tampón fosfato (4,9%) estéril para la neutralización rápida y eficaz de ácidos y álcalis.
Numero del catalogo: (118-1701)
Proveedor:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Descripción:   Estación montada en la pared que contiene 1 botella de lavado ocular de 500 ml completa con pictograma. Especialmente adecuada para lugares ...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Descripción:   Disponible con o sin protección, incluye 2 estaciones de lavado ocular Plum de 500 ml.
Numero del catalogo: (118-1706)
Proveedor:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Descripción:   Bottle containing 4,9% sterile phosphate buffer solution for neutralising acids and alkali that come into contact with the eye.
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Descripción:   Sterile 0,9 % Sodium chloride solution is ideal for injuries with foreign bodies like dust, dirt ect. Sterile 4,9 % Phosphate buffer solution is perfe...
Proveedor:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Descripción:   Para montaje en pared, disponible como estación abierta o como caja con tapa protectora, contiene una solución de lavado ocular de Plum de 500 ml y de...
Numero del catalogo: (118-0379)
Proveedor:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Descripción:   This wall-mountable station is made of impact resistant plastic and equipped with a transparent cover. The station is specifically designed for use in...
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 42
  1  2  3  4  5  6  Siguiente