Filtro de venteo Acro® 50
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Acro®
516-7628EA 249.65 EUR
516-7628 PALL4672 514-4109 515-0125 516-7600 514-4111 516-7627 514-4110
Filtro de venteo Acro® 50
Filtros Filtros de ventilación
Filtros reutilizables con un rendimiento superior para aplicaciones críticas, ideal para ventilación de biorreactores y garrafas de fermentación y para la filtración de disolventes agresivos.
Membrana: PP hidrófobo, PTFE reforzado; carcasa: PP; autoclavables