Filtros de venteo, Vacushield™
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
514-4115EA 88.4 EUR
514-4115
Filtros de venteo, Vacushield™
Filtros Filtros de ventilación
Protege las válvulas y los componentes de la bomba de daños causados por líquidos. Protege al personal de laboratorio de posibles riesgos biológicos, contaminantes en el aire y en aerosol.
Membrana: PTFE hidrófobo; carcasa de PP