Esta buscando: Filtros de ventilación
24  results were found
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: VWR® Gas venting filters are designed for obstructing bacterial, particles or moisture when venting in different applications. Sterile venting of bior...
New Product
Numero del catalogo: (590-1511)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: These exhaust filters adsorb 99% of all volatile substances, vapours and gases, even organic solvents. They can be used on any HPLC system with multip...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Bohlender
Descripción: Filter body made of PP with connector (thread GL 14) for b.safe waste caps. Lid with aeration openings and service life indicator with additional labe...
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descripción: Filtros reutilizables con un rendimiento superior para aplicaciones críticas, ideal para ventilación de biorreactores y garrafas de fermentación y par...
Promoción
Numero del catalogo: (514-4092)
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descripción: Filtro de ventilación, Versapor®, PP, Membrana: Copolímero acrílico , Área de filtración: 860 cm², Tamaño de poro: 1,2 µm
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (515-0000)
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descripción: 100 g de carbón activo, carcasa PC. Elimina olores y agentes orgánicos de los líquidos.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (514-4115)
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descripción: Protege las válvulas y los componentes de la bomba de daños causados por líquidos. Protege al personal de laboratorio de posibles riesgos biológicos, ...
UOM: 1 * 3 UN
Proveedor: S.C.A.T.
Descripción: The SCAT V3.0 exhaust filter for safety waste caps guarantees over 90% CTC adsorption for maximum air purity due to three integrated activated carbon ...
Proveedor: JSP LTD
Descripción: PressToCheck™ twin filters for the Force®8 half mask and Force®10 full face mask facilitate instant and accurate checking of the face fit before enter...
Proveedor: S.C.A.T.
Descripción: Los filtros de aire de escape SCAT para bidones / barriles ofrecen una protección óptima contra los vapores y gases que pueden escapar a través de los...
Proveedor: Bohlender
Descripción: Filter body made of PE with connection thread for direct installation on barrels. Lid with aeration openings and label field to monitor service life. ...
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descripción: Economical, disposable depth filter for venting applications. Hydrophobic media allows air and gases to pass freely while blocking aqueous fluid and a...
New Product
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descripción: Estos filtros son ideales para la ventilación de biorreactores, tanques de fermentación y bombonas o purga de gas estéril de recipientes de cultivo. I...
Promoción
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descripción: Multipurpose filter for small volume venting and gas filtration, ideal for small bioreactors and fermenters.
Numero del catalogo: (514-4108)
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descripción: Dispositivo económico y desechable que reduce los riesgos de contaminación. Ideal para tuberías de gas de incubadores de CO₂.
UOM: 1 * 10 UN
Proveedor: Bohlender
Descripción: PPS screw cap and PTFE body.
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom