Sistema de filtración AcroPrep™ 24
Proveedor: Pall Laboratory
516-7560EA 1920 EUR
PALL289000159
Sistema de filtración AcroPrep™ 24
Sistema de filtración simultánea de 24 muestras en segundos. Elimina el largo proceso de filtrado individual con filtros de jeringa. Ideal para utilizar en la preparación de muestras para HPLC.
  • Puede ser utilizado con cualquier frasco convencional de 12×32 mm
  • Evita la contaminación cruzada; cada pocillo de 1,9 ml está sellado individualmente