VWR®, Syringe Filters, Sterile Filtration
Proveedor: VWR
VWR®
514-0060EA 194 EUR
514-0060 514-0061 514-0072 514-0073 514-0074 514-0063 514-0075
VWR®, Syringe Filters, Sterile Filtration
Filtros Filtros de jeringas
Disponibles con membrana de Acetato de Celulosa o PES. Las membranas estériles con un tamaño de poro de 0,2 µm son ideales para aplicaciones de esterilización por filtración y aquellas con 0,45 µm se pueden utilizar para clarificar. Los filtros de jeringa estériles estan irradiados por radiación gamma para prevenir los residuos tóxicos causados por métodos de esterilización alternativos.
  • Las superficies de membranas de Acetato de Celulosa no estan tratadas por agentes húmedos. Esto es especialmente útil para aplicaciones de cultivo celular
  • Las membranas de PES tienen niveles muy bajos de extraíbles y pueden trabajar a altos flujos. Ideales para aplicaciones de cultivo celular.
  • Certificados no pirogénicos y no citotóxicos
  • Entregados con certificado