Esta buscando: Filtros de jeringas
77  results were found
SearchResultCount:"77"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Typical applications are clarification, sterile filtration, sample preparation and sterile venting.
Proveedor: Avantor
Descripción: Filtro de jeringa, J.T.Baker®, Housing material: PP, Material para membrana: H-PTFE, No estéril, Tamaño de poro: 0,22 µm, Diam: 25 mm, 2 jarras de 100
Proveedor: VWR Collection
Descripción: VWR® Gas venting filters are designed for obstructing bacterial, particles or moisture when venting in different applications. Sterile venting of bior...
New Product
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descripción: Útiles para una amplia gama de aplicaciones con fases móviles acuosas y basadas en disolventes no agresivos.
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descripción: The new Acrodisc® One and Acrodisc® PSF premium syringe filters combine the benefits of a multi-layered prefiltration device with an automation-certif...
Numero del catalogo: (514-4011)
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descripción: Adecuados para soluciones con sulfóxido de dimetilo (DMSO). Esterilización de medios para la crioconservación de células.
UOM: 1 * 50 UN
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descripción: Filtro de jeringa, Acrodisc®, Housing material: PP, Material para membrana: PES, Estéril, Tamaño de poro: 5,00 µm, Área de filtración: 5,8 cm², Diam: 32 mm
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descripción: Useful for prefiltration of particulate laden aqueous samples, serum filtration and dissolution testing.
Promoción
Proveedor: Sartorius
Descripción: Filtro de jeringa, Minisart®, Housing material: PP, Material para membrana: Nylon, No estéril, Tamaño de poro: 0,45 µm, Área de filtración: 4,8 cm², Diam: 25 mm, blanco
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descripción: Filtro de jeringa, Acrodisc®, Housing material: PP, Material para membrana: PES, No estéril, Tamaño de poro: 0,20 µm, Área de filtración: 3,9 cm², Diam: 25 mm
Waste Reducing Promoción
Proveedor: Sartorius
Descripción: Filtro de jeringa, Minisart®, Housing material: PP, Material para membrana: PTFE, No estéril, Tamaño de poro: 0,45 µm, Área de filtración: 1,7 cm², Diam: 15 mm, blanco
Proveedor: Sartorius
Descripción: Minisart® NML with surfactant-free cellulose acetate (SFCA) is the best choice for all aqueous solutions and oils with a pH of 4 - 8. With a pore size...
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descripción: ValuPrep syringe filters offer the confidence of Pall membranes in economic 1000 packs.
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descripción: Filtro versátil para el filtrado de muestras acuosas y soluciones con disolventes. Excelente compatibilidad química con ésteres, bases y alcoholes.
Promoción
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descripción: The next generation universal membrane of the Acrodisc® One syringe filters is suitable for all sample types with fast flow rates, low protein binding...
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descripción: Exceptional chemical and temperature compatibility. Ideal for filtration of gas and organic solvents. Prevent spurious peaks on chromatograms allowing...
New Product
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 77
no targeter for Bottom