¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Categoría de producto
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "papeles-de-filtro"
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/31/18945231.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"106"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Grado 402 y 302: Grado general para tareas cualitativas. Adecuado para la mayoría de sulfuros.Determinación del contenido total de grasa en pro...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   424: Utilizado para la filtración de sulfuro de plomo, sulfuro de hierro, sulfuro de plata, carbonatos alcalinos, cromato de plomo, arsénico, a...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Papel de filtro hidrófobo utilizado para la separación de soluciones acuosas de soluciones orgánicas.
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Filtro sin nitrógeno para la determinación del contenido de nitrógeno en muestras de acero y hierro disueltas en ácido. Filtración de precipitados fin...
Proveedor:  GE Healthcare - Whatman
Descripción:   Para uso rutinario, con retención y velocidad de flujo medios. Este grado cubre una amplia gama de aplicaciones de laboratorio y suele usarse para la ...
Proveedor:  GE Healthcare - Whatman
Descripción:   These filter papers made from high quality cotton linters are acid hardened to allow high retention of fine precipitates in applications such as metal...
Proveedor:  GE Healthcare - Whatman
Descripción:   These filter papers made from high quality cotton linters are suitable for a variety of analytical filtration applications.
Proveedor:  GE Healthcare - Whatman
Descripción:   These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. Twice as fast as Grade 5 with similar fine ...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 106
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Siguiente