Protectores faciales
Proveedor: Uvex
111-0221EA 67.3 EUR
111-0221 111-0222
Protectores faciales
Protectores faciales
Protectores faciales ligeros fabricados en plástico resistente con reposacabezas y una pantalla de acetato de 1 mm de grosor.
  • Protección integrada para la frente
  • El trinquete giratorio permite un ajuste sencillo y fiable para adaptarse a la mayoría de los tamaños de cabeza
  • El mecanismo abatible permite colocar la visera en cualquier posición
  • Fácil sustitución de las lentes
Certificaciones: EN 166, EN 170