¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
    • En Stock (16)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Protectores faciales
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/66/18709566.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  SCOTT SAFETY
Descripción:   Interchange™ es una completa gama de sujeciones y pantallas faciales montadas sobre un casco o directamente sobre la cabeza. La serie completa de suje...
Proveedor:  Bollé Safety
Descripción:   Con pantalla abatible (190x290 mm), armazón amarillo de PP y banda ajustable para sujetar a la cabeza.
Numero del catalogo: (478-3180)
Proveedor:  AIR LIQUIDE CRYOTECHNIC
Descripción:   Protective visor, cryogenic, Protective visor, incoloro
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (111-1024)
Proveedor:  Bollé Safety
Descripción:   This protective face shield, with PC lens, provides protection against UV rays and short circuit electric arcs.
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  UVEX
Descripción:   Protector facial ligero, de plástico robusto y con pantalla de acetato de 1 mm de grosor.
Proveedor:  UVEX
Descripción:   Pantalla de policarbonato con tecnología de recubrimiento uvex Supravision Excellence: antivaho permanente en el interior y gran resistencia a los ara...
Proveedor:  UVEX
Descripción:   Robust visor with integrated forehead cover, clear cellulose acetate lens and additional protective cap made from impact-resistant PS.
Numero del catalogo: (111-0974)
Proveedor:  Bollé Safety
Descripción:   Welding face shield, With flip-up window, Peso: 435 g
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 34
  1  2  3  4  5  Siguiente 
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR