Protector auditivo, Viking™ V1/V3
Proveedor: Honeywell Safety
Viking™
111-0124EA 17.2 EUR
DALL1010927 111-0124 111-0129
Protector auditivo, Viking™ V1/V3
Orejeras Orejeras con bloqueo de ruido
Orejeras con diadema de múltiples posiciones que permite al usuario llevar las orejeras sobre la cabeza, detrás de la cabeza o bajo la barbilla.
  • Alternativa a las orejeras montadas en el gorro: Puede usarse con cascos, protectores faciales, respiradores y otros EPI
  • La tecnología patentada Air Flow Control™ proporciona una atenuación óptima en todas las frecuencias sin aumentar el tamaño ni el peso de los auriculares
  • La diadema con ventilación interior minimiza la presión sobre la cabeza y facilita la respiración en climas cálidos y húmedos (sólo V3)
  • Las almohadillas encajables hacen que su sustitución sea rápida y sencilla
  • Incluye una cinta elástica para la cabeza que permite un mejor posicionamiento cuando se lleva detrás de la cabeza o debajo de la barbilla
  • Construcción dieléctrica adecuada para entornos eléctricos
Ideal para su uso en entornos industriales.
SNR: 30 o 32 dB
Peso: 191 g
Certificaciones: EN 352-1