Protector auditivo, Mach 1™
Proveedor: Honeywell Safety
111-0123EA 10.3 EUR
DALL1010421
Protector auditivo, Mach 1™
Orejeras estándar con banda ajustable que proporcionan una protección suficiente para períodos cortos de tiempo.
  • Ligeras para un elevado confort
  • Almohadillas herméticas anchas y suaves que minimizan la presión de ajuste
  • Sin partes de metal, adecuadas para entornos eléctricos
SNR: 23 dB
Peso: 141 g
Certificaciones: EN 352-1