¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Categoría de producto
  • filtro
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Pruebas de drogas
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/54/18945154.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"24"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (321761U)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   El kit incluye los materiales para 40 pruebas.
UOM:  1 * 1 KIT
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Este kit proporciona un medio cómodo de análisis de drogas prohibidas en material sospechoso. El esquema y los reactivos se desarrollaron en el Labora...
Proveedor:  SURESCREEN
Descripción:   To determine health function from a urine sample. The Urinalanalysis test strip fetures various colour change pads that indicate correct concentration...
Proveedor:  SURESCREEN
Descripción:   Para su uso en muestras de orina. Los multipaneles permiten realizar diferentes tests. Hay disponibles modelos especiales dependiendo de las cantidade...
Proveedor:  SURESCREEN
Descripción:   The alcohol breath tube is a quick and cost-effective method for detecting alcohol in breath. Each test is individually wrapped, and detects the prese...
Proveedor:  SURESCREEN
Descripción:   These multipanel drugs tests can detect up to 12 drugs simultaneously.
Proveedor:  SURESCREEN
Descripción:   The oral fluid twist test detects several drugs simultaneously. Simply collect the saliva with the swab, push down into the sample well and twist to s...
Proveedor:  SURESCREEN
Descripción:   Using the swab and buffer, this kit allows swabbing of suspect surfaces or powders to determine if they are amphetamines.
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 24
  1  2  3  Siguiente 
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR