Esta buscando: Agujas de disección
34  results were found
SearchResultCount:"34"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: RSG
Descripción: Acero inoxidable.
Proveedor: RSG
Descripción: Stainless steel needles with black plastic handle.
Proveedor: RSG
Descripción: Stainless steel needles with wooden handle.
Proveedor: RSG
Descripción: Stainless steel needles with stainless steel handle.
Proveedor: BOCHEM
Descripción: Agujas de disección fabricadas completamente en acero inoxidable ¹⁸/₁₀.
Proveedor: BOCHEM
Descripción: Agujas de disección fabricadas en acero inoxidable, con mango de plástico.
Numero del catalogo: (HECH42712010)
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción: Dissecting needles made of chromium-nickel steel, stainless, with wooden handle.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: USBECK Laborgeräte
Descripción: Stainless steel needles with plastic handles.
Proveedor: USBECK Laborgeräte
Descripción: Acero inoxidable.
Proveedor: HAMMACHER KARL
Descripción: Dental probes made of WIRONIT steel.
Proveedor: AESCULAP AG & CO
Descripción: Eye needles, Aesculap®, Eye needles, 1/2 circle, cutting, Fig. 3, 19 mm
Numero del catalogo: (233-0007)
Proveedor: MURRAY, S & CO LTD
Descripción: Stainless steel dissecting seeker.
UOM: 1 * 10 UN
Proveedor: HAMMACHER KARL
Descripción: Acero inoxidable, manija plástica.
Proveedor: AESCULAP AG & CO
Descripción: Surgical needles, cutting, Aesculap®, Surgical needles, Fig. 6, cutting to the inner side, 1,1 mm, 32 mm
Proveedor: AESCULAP AG & CO
Descripción: ¹/₂ circle suture needles with round body and cutting tip. Heavy version.
Proveedor: AESCULAP AG & CO
Descripción: Aguja de disección, Aesculap®, Surgical needles, Fig. 6, round body, 1,1 mm, 32 mm
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 34
no targeter for Bottom