¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
    • En Stock (1)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Dispensadores de jeringas
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/74/18709674.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  HAMILTON BONADUZ
Descripción:   The Microlab® 600 dispensers are highly precise syringe pumps with a touchscreen graphical user interface designed to quickly and easily dispense liqu...
Numero del catalogo: (549-0233)
Proveedor:  HAMILTON BONADUZ
Descripción:   El PB600-1 funciona con jeringas Microliter™ o Gastight® de 10 µl a 2,5 ml. El dispensador de repetición se puede utilizar con jeringas de aguja cemen...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  HAMILTON BONADUZ
Descripción:   This multi-syringe dispenser consists of six identical 1700 RN series Gastight® syringes. An easy to use mechanism releases step by step movement of t...
Proveedor:  GREINER BIO ONE
Descripción:   This micro-dispenser reduces the work required to dispense eosin and formalin solutions on 60-well micro-plates. It enables reagents to be added in si...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 4  de 4
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR