VWR®, Dispensadores de jabón, Touch-Free
Proveedor: VWR
VWR®
129-0486EA 194 EUR
129-0486
VWR®, Dispensadores de jabón, Touch-Free
Dispensadores de Jabón y Dispensadores de Jabón en Loción
Los dispensadores de jabón Touch-Free reducen con gran eficacia la contaminación cruzada y el desperdicio en la sala limpia y las áreas auxiliares.
  • Se puede montar en la pared
  • Activado mediante un sensor electrónico, el dispensador proporciona una dosis medida de jabón, loción o desinfectante en las manos de un modo limpio y seguro
  • Unidad compacta con alimentación por gravedad, sin tubos, solo un sencillo mecanismo de bombeo
Se pueden usar con botes dosificadores Micronova de 500 ml.
Certificaciones: OSHA, CDC, ADA
Información de suministro: Información para pedidos: Baterías incluidas.