¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Categoría de producto
  • filtro
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Dispensadores para limpieza de manos
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/18/37/22951837.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"47"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (115-2098)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Dispensador de jabón resistente y con montaje en pared para su uso con limpiadores en espuma.
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   These VWR manual dispensers are durable, wall-mountable and for use with Deb Stoko® soaps and cleansers. Ideal for use in offices, medical rooms, labo...
Proveedor:  KIMBERLY CLARK
Descripción:   These soap dispensers have been designed to promote hygiene, improve comfort and care.
Numero del catalogo: (KIMB11329)
Proveedor:  KIMBERLY CLARK
Descripción:   This touchless cassette dispenser provides Kleenex® luxury foam soap or sanitiser. The skin care innovation in this electronic system represents high ...
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (115-1940)
Proveedor:  Deb-STOKO
Descripción:   Soap dispenser suitable for use with 500 ml or 1000 ml bottles − Can be used without contact.
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  Deb-STOKO
Descripción:   El dispensador para el cuidado de la piel es una forma muy práctica de distribuir cremas hidratantes para la piel de los trabajadores.
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  Deb-STOKO
Descripción:   El dispensador blanco es ideal para aplicaciones de la industria en general, servicios de comida y restaurantes.
Numero del catalogo: (EVONIFS1LDSMD)
Proveedor:  Deb-STOKO
Descripción:   El dispensador de espuma instantánea InstantFOAM 1000 es perfecto para los baños comerciales, empresas de catering y hospitales.
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 47
  1  2  3  4  5  6  Siguiente 
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR