Soportes para placas de Petri, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
391-2161EA 184 EUR
391-2161
Soportes para placas de Petri, Nalgene®
Gradillas Dispensadores de placas Petri
Petri dish rack with PC frame and white PC posts.
  • Esquinas suaves y redondeadas
  • Se pueden transportar de forma segura gracias a la posibilidad de agarre con los dedos y a sus patas de goma
  • El soporte se puede descontaminar mediante esterilización por calor
Capacidad hasta 54 placas redondas de plástico (100 × 15 mm) o 42 placas redondas de vidrio (100 × 15 mm). De fácil montaje.
An×F×Al: 203×343×235 mm