Soportes para placas de Petri, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
710-4106EA 178 EUR
710-4106
Soportes para placas de Petri, Nalgene®
Gradillas Dispensadores de placas Petri
Petri dish rack with PC frame and white PC posts.
  • Esquinas finas y redondeadas
  • Su asa manipulable con el dedo y sus pies de goma permiten un transporte seguro
  • El soporte para placa de Petri se puede descontaminar mediante esterilización por calor
Hasta 72 platos redondos de plástico de 60×15 mm. Necesita ensamblaje simple.
An×Pr×Al: 203×298×152 mm