VWR®, Cápsulas de evaporación, forma alta
Proveedor: VWR
VWR®
216-0183EA 44 EUR
216-0183 216-0184 216-0181 216-0182 216-0185 216-0179 216-0180
VWR®, Cápsulas de evaporación, forma alta
Bandejas/Platos/Ollas Cápsulas de evaporación
PTFE, con pico.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas de –200 a +280 °C
  • Paredes interiores excepcionalmente lisas para prevenir la contaminación
Paredes gruesas. Robustas e irrompibles.