Placas para cultivo celular estándar, Falcon®
Proveedor: Corning
Falcon®
734-0006EA 168 EUR
734-0006 734-0005 734-0016 734-0961 734-0007 734-0013
Placas para cultivo celular estándar, Falcon®
Placas de cultivo Placas para cultivo celular
PS, estéril, con tapa. Placas para el cultivo de células con una química de superficies uniforme y reproducible, que se obtiene mediante el tratamiento por plasma en vacío. Este tipo de superficies favorece la adhesión celular. Superficie hidrófila tratada que contiene una serie de grupos funcionales cargados negativamente, que facilitan la adhesión y proliferación celular.
  • Planas y ópticamente transparentes, permiten la visualización de las células con microscopio, sin distorsión
  • El diseño de la tapa permite un óptimo intercambio de gases
  • Anillos de apilado que permiten apilar y manipular las cajas fácilmente
  • Probado rendimiento celular que garantiza resultados reproducibles
Placas pequeñas Easy-Grip con acabado mate y diseño especial que facilitan su manipulación. Las placas pequeñas pueden levantarse cómodamente sin peligro de levantar la tapa accidentalmente. De este modo se puede trabajar más rápido y cumplir rigurosamente con las medidas asépticas de  manipulación.