Placa desecadora, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
467-3100EA 96.4 EUR
467-3100
Placa desecadora, Nalgene®
Desecadores Placas de desecadores
Placas de desecador irrompibles con superficie de vidrio pulida al fuego, resistente a la corrosión, inerte y antiadhesiva. Adecuado para los siguientes desecadores: 467-3120, 467-3110 y 467-3112.
  • Mayor resistencia a choques térmicos que la porcelana
  • Marcado con cuadrantes numerados para facilitar la identificación
  • Autoclavables