¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
    • En Stock (10)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Armarios desecadores
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/46/18709546.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  Thermo Scientific
Descripción:   Los armarios transparentes proporcionan un almacenamiento sin polvo ni humedad. Ideales para almacenar compuestos biológicos anhidros e hidroscópicos,...
Proveedor:  Bohlender
Descripción:   Las cabinas tienen una puerta con marco de aluminio reforzado, con junta de espuma de goma y tira magnética. Diseñadas para almacenar o secar producto...
Proveedor:  Bohlender
Descripción:   Clear polycarbonate. Each chamber has a single door with snap fit closing and integrated gasket ensuring easy opening and tight closure. Temperature r...
Numero del catalogo: (467-0061)
Proveedor:  Bohlender
Descripción:   Cabinas desecadoras, Armario, SICCO, Acrílico, Big Star (140 l), Baldas: 2, An×F×Al ext.: 560×580×560 mm, An×F×Al int.: 495×540×500 mm
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (467-0054)
Proveedor:  Bohlender
Descripción:   La cabina tiene una puerta con marco de aluminio reforzado, con junta de espuma de goma y tira magnética. Adecuada para el almacenamiento prolongado; ...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  Bohlender
Descripción:   Poliestireno transparente. Las cabinas tienen una puerta con junta de espuma de goma.
Proveedor:  Bohlender
Descripción:   Acrílico transparente. Las cabinas tienen una puerta con marco de aluminio reforzado, con junta de espuma de goma y tira magnética. Diseñadas para alm...
Numero del catalogo: (BOHLV1994-08)
Proveedor:  Bohlender
Descripción:   Transparent PPMA cabinet with reinforced aluminium frame, unit has a door with a foam rubber gasket and magnetic strip. Designed for storing or drying...
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 35
  1  2  3  4  5  Siguiente 
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR