DURAN®, vidrio de borosilicato transparente 3.3. Ideal para procesos de secado y secado, almacenamiento al vacío y protección contra los efectos del aire y la humedad. Las aplicaciones incluyen el cultivo de organismos, investigación de materiales y pruebas de corrosión, equipos de limpieza para el análisis de oligoelementos, reacciones de gases y líquidos y pueden usarse como una mini sala limpia para la tecnología de chips.
- Elección de varios componentes desecadores para adaptarse a diferentes aplicaciones.
- Mayor seguridad debido al vidrio de borosilicato de calidad DURAN®
- Todos los modelos tienen una brida plana, excepto 467-0139 que tiene una brida acanalada
- Excelente resistencia mecánica, térmica y química.
Certificaciones: Todos los modelos según DIN ISO 13130, desecadores con una brida ranurada en anillo sin tamaño DIN ISO.
Información para pedidos: se entrega sin placa, tapa o llave de paso; pida la los accesorios que necesite por separado.