Desecador, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
467-0021EA 66.3 EUR
467-0021
Desecador, Nalgene®
Desecadores Desecadores de plástico
Ideales para procesos de secado. La tapa es de PC transparente e irrompible, con borde retraído. La base es de PP azul, resistente.
  • La base es impermeable a todos los desecantes sólidos
  • Autoclavables
Información de suministro: se entregan con placa de aluminio de 140 mm.