Desecador, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
467-3120EA 154 EUR
467-3120
Desecador, Nalgene®
Desecadores Desecadores de plástico
PC transparente, irrompible y ligero. Adecuado para aplicaciones con o sin vacío. Base ancha para mayor estabilidad. Admite tubos de vacío de 6,4 mm (¼”) a 19 mm (¾”) de diámetro interno. Se puede utilizar con cualquier placa de desecador estándar de 230 mm; p. ej., ref. 467-3100. Sólo se debe utilizar a temperatura ambiente.
  • Cómodas asas laterales en la tapa y la base
  • Con junta que asegura un sellado estanco y no requiere grasa
  • Llave de paso desmontable
Información para pedidos: Se entrega sin placa; la placa adecuada se debe solicitar por separado.