Esta buscando: Cubetas
Las cubetas de todas las capacidades estan diseñadas para los mejores resultados en espectrofotómetros o electroporadores. Las cubetas desechables o reutilizables estan compuestas de vidrio, plástico o cuarzo. Las cubetas pueden ser totalmente transparentes, chapadas en aluminio, o tener lados transparentes para guiar la luz a través del paso correcto. Las pequeñas cubetas rectangulares o cilíndricas permiten una fácil observación de absorción de UV o transformaciones celulares. También estan disponibles diseños especiales para equipos automatizados.
Las cubetas de todas las capacidades estan diseñadas para los mejores resultados en espectrofotómetros o electroporadores. Las cubetas desechables o reutilizables estan compuestas de vidrio, plástico o cuarzo. Las cubetas pueden ser totalmente transparentes, chapadas en aluminio, o tener lados transparentes para guiar la luz a través del paso correcto. Las pequeñas cubetas rectangulares o cilíndricas permiten una fácil observación de absorción de UV o transformaciones celulares. También estan disponibles diseños especiales para equipos automatizados.
101  results were found
SearchResultCount:"101"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: Merck
Descripción: Rectangular cuvette, Nova & Picco, Optical glass, Grosor: 50 mm
MSDS Promoción
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Square cuvette, VWR®, UV-1600PC, UV-3100PC, UV-6300PC, Cuarzo, Grosor: 10×10 mm
Promoción
Proveedor: VWR Collection
Descripción: High quality cuvettes manufactured from quartz or optical glass for accurate spectrophotometric analysis.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Cubeta para espectrofotómetros, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Cuarzo, Grosor: 10 mm, Altura: 15 mm, Volumen: 200 µl
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Standard rectangular macro cuvettes made from Spectrosil quartz for accurate readings.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Cubetas desechables de poliestireno óptico (PS) o de polimetilmetacrilato (PMMA), para su uso con la mayoría de los disolventes polares, ácidos y solu...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Estas cubetas de electroporación están hechas de policarbonato transparente de grado médico y son compatibles con todos los electroporadores comunes d...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Cubeta para espectrofotómetros, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Cuarzo, Grosor: 20 mm, Altura: 15 mm
Promoción
Numero del catalogo: (634-1067)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Cubetas macro desechables, cuatro incoloro caras.
UOM: 1 * 100 UN
Proveedor: HELLMA
Descripción: Las cubetas están diseñadas con una cámara para minimizar la formación de burbujas.
Proveedor: HELLMA
Descripción: These semi-micro absorption cells are specially designed for research needs.
Proveedor: HELLMA
Descripción: High quality cuvettes made from glass or quartz for on-line spectrophotometric analysis.
Proveedor: HELLMA
Descripción: Ultra-micro cuvettes with PE stoppers.
Proveedor: HELLMA
Descripción: Microcubetas con tapa o tapón de PTFE.
Proveedor: HELLMA
Descripción: Demountable cuvettes for short pathlength being easier to clean used in microscopic examinations.
Proveedor: HELLMA
Descripción: High quality cuvettes made from glass or quartz for on-line spectrophotometric analysis.
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 101
no targeter for Bottom