Espuma semirrígida.
- Cambios de fase a 0 °C
- Vuelve al estado de espuma después de descongelar
- Mantienen su forma durante todas las etapas de uso
- De un solo uso
Óptimas para espacios limitados. Nunca pierden la forma cuando se congelan, se usan o se descongelan. Disponibles en una amplia gama de tamaños y aptas para usarlas durante el almacenamiento o el transporte. Cada bolsa isotérmica está sellada al vacío para obtener un peso y una forma consistentes.
- Cambian de fase a 0 °C/32 °F
- Vuelven al estado de espuma después de descongelarse
- Mantiene su forma durante todas las etapas de uso, reutilizable
Óptimas para espacios limitados. Nunca pierden la forma cuando se congelan, se usan o se descongelan. Disponibles en una amplia gama de tamaños y aptas para usarlas durante el almacenamiento o el transporte. Cada bolsa isotérmica está sellada al vacío para obtener un peso y una forma consistentes.