VWR®, Paquetes de hielo
Proveedor: VWR
VWR®
216-1168EA 214 EUR
216-1168 216-1169
VWR®, Paquetes de hielo
Envases fríos
Estuche de plástico relleno de gel.
  • Para uso con alimentos: no tóxico
  • Adecuado para cargas pesadas
  • Adaptado para condiciones de transporte extremas
Estas resistentes bolsas de hielo son adecuadas para enfriar productos en cajas, bolsas o paquetes isotérmicos. El gel garantiza la refrigeración constante y fiable.
  • Para uso con alimentos: no tóxico
  • Adecuado para cargas pesadas
  • Adaptado para condiciones de transporte extremas
Estas resistentes bolsas de hielo son adecuadas para enfriar productos en cajas, bolsas o paquetes isotérmicos. El gel garantiza la refrigeración constante y fiable.