Envases, boca ancha, con tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
216-8221EA 33.6 EUR
216-8221 216-8206 216-8217 216-8207 216-8215 216-8204 216-8226 216-8205 216-8227 216-8216 216-8213 216-8202 216-8224 216-8225 216-8203 216-8214 216-8222 216-8223 216-8201
Envases, boca ancha, con tapón de rosca, Nalgene®
Tarros Tarros para uso general
De PC, transparentes con tapa blanca de PP, o de PMP, transparente con tapa blanca de PP o de PPCO, translúcido con tapa blanca de PP.
  • PC: Resistente a golpes, no tóxico. Apropiado para aplicaciones en salas refrigeradas y refrigeradores. Resistentes a temperaturas desde −135 hasta +135 °C
  • PMP: buena resistencia química, ideal como contenedor para almacenaje; pérdida de formaldehído de sólo el 2% por año. Cumplen normas de CFR 21, Parte 177.1520 para el uso con productos alimenticios y bebidas.Resistentes a temperaturas desde −20 hasta +175 °C
  • PPCO: muy buena resistencia química. resistentes a temperaturas desde −10 hasta +121 °C
Frascos de paredes rectas con boca ancha.