Tubos para transporte de muestras con faldón
Proveedor: Avantor
VWR®
16465-262
Tubos para transporte de muestras con faldón
Recipientes de muestras Contenedores, uso general
PP con tapón a rosca de HDPE.
  • Robust, durable and leakproof
  • Sustainable design based on virgin resins
  • Wide skirt ensures stability when standing
  • Large, matt area for easy labelling and identification
Leakproof freestanding mailing tubes with screw caps feature graduations at 1 ml increments and a large frosted writing surface for convenient labeling and identification.
Certificaciones: Lab tested and certified to the IATA 95kPA standard for safe shipping of samples.
Precaución: *Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904.