Conectores capilares CG
Proveedor: VWR, part of Avantor
VWR®
548-0307EA 213 EUR
548-0307
Conectores capilares CG
Conectores Conectores de columna
Para conexión precisa de columnas capilares de GC, de 0,2 a 0,53 mm de diámetro interno y entre 0,3 a 0,75 mm de diámetro externo